包装
box of 50
サイズ
100 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)