物質
carbon film
copper grid
詳細
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
包装
box of 25
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
TEM-CF400HCU | 4061842454853 |