包装
box of 25
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported glider finder (F1) grids. Gold grid, 200 mesh. Gilder finder grids are locator grids with reference/index on the grid: 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. F1 type of design has thick bars dividing regions into 6 thin bar areas, which are identified by a numeric system.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)