包装
box of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)