Merck
TEM-CF150CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
別名:
CARBON SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
サイズ
150 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)