Merck
TEM-CF100HCU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 100 mesh, box of 50
別名:
CARBON FILM ONLY ON 100 HEX COPPER GRIDS 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
物質
carbon film
copper grid
詳細
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
包装
box of 50
サイズ
100 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 100 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)