Merck
TEM-76042-41
Sigma-Aldrich
Micronporous Silicon Nitride TEM Window Grids for Cryo-EM Suspension
50nm Thick, pack of 10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
pack of 10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silicon nitrode microporous TEM window with single square of 500x500 micron size, and 50 nm thick SiN. Plasma cleanable, less than 0.5nm variation in film thickness, tolerate temperatures above 1000 ˚C, provides flat, insulating and hydrophobic surfaces
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
TEM-76042-414065266051278