Merck
T55158
Sigma-Aldrich
1,2,3-トリクロロ-4-ニトロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2NO2
CAS番号:
分子量:
226.44
Beilstein:
2211951
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
InChI Key
BGKIECJVXXHLDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T55158-BULK:
T55158-VAR:
T55158-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)