Merck
T261149
(4S,10S,12R)-12-[(BENZYLOXY)METHOXY]-10-{[TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL]OXY}-4-HYDROXY-13-{[2-(TRIMETHYLSILYL)ETHOXY]METHOXY}-8-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]-1-TRIDECEN-6-ONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C46H72O8Si3
CAS番号:
分子量:
837.34
MDL番号: