About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
フォーム
solid
SMILES記法
NC(C(OC)=O)C1COC1
InChI
1S/C6H11NO3/c1-9-6(8)5(7)4-2-10-3-4/h4-5H,2-3,7H2,1H3
InChI Key
PEBXHAVHVOZWTQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SYX00444-1G | 4061825129938 |