Key Documents
SYNV210250
Synthware Dewar type vacuum trap
250 mL, stopcock: PTFE
別名:
Synthware V210250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V210250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)