Merck
SYNV200100
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: PTFE
別名:
Synthware V200100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V200100
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)