Merck
SYNV121000
Synthware volume vacuum trap
1000 mL, joint: ST/NS 45/50
別名:
Synthware V121000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS45/50
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V121000
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trap is designed for large volume solvent removal by vacuum. With 45/50 joint. Connections at center tube is 12 mm O.D. while side tube is 10 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)