Merck
SYNS560004
Synthware 180 degree high vacuum valve
size 0-4 mm
別名:
Synthware S560004,
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S560004
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE shaft has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat . For replacement Viton® O-ring Kit, see R7010,or R108110.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)