Merck
SYNS211944
Synthware double oblique PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, Plug Size: 12.9/44
別名:
Synthware S211944, t-shape stopcock plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S211944
穴サイズ
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)