ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware P150500M
キャパシティ
500 mL
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solid phase peptide synthesis vessels feature 2 mm PTFE stopcocks and fritted glass supports for resin beads during operation. The 24/40 inner drip joint can be assembled with other standard glassware. The vessel has a 8 mm hose connection for vacuum and the stopcock has an 8 mm O.D. sidearm for inert gas introduction. Vessels are supplied with PTFE-faced silicone lined Nylon cap.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)