Merck
SYNM131519
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware M131519, glass joint adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M131519
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware adapter with #15 O-Ring and an inner joint (19/22) to inner ground glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNM131519-1EA4061832187761