Merck
SYNF794500
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 500 mL
別名:
Synthware F794500, rotary evaporator flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
glass flask
round bottom flask
ジョイント
joint: ST/NS neck24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F794500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNF794500-1EA4061832196282