Key Documents
SYNF701430C
Synthware fritted filter tube
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: coarse
別名:
Synthware F701430C, straight filter tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F701430C
ディスク外径
30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)