Merck
SYNF672460
Synthware pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
別名:
Synthware F672460, addition funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F672460
キャパシティ
60 mL
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNF672460-1EA4061832195841