Key Documents
SYNF580100
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 100 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 40 mm × 165 mm
別名:
Synthware F580100, Schlenk tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F580100
キャパシティ
100 mL
チューブ外径 × L
40 mm × 165 mm
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)