Merck
SYNF541100
Synthware reaction flask with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
別名:
Synthware F541100, Schlenk flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F541100
キャパシティ
100 mL
100 mL
バルブサイズ
0-4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper to protect Viton® O-ring on shaft.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)