ジョイント
joint: ST/NS35/20
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C384640C
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
40.0 mm × 457 mm
キャパシティ
500 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a coarse porosity fritted disc to support packing ,with 35/20 spherical joint. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SYNC384640C-1EA | 4061832191492 |