Merck
SYNC244500
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 45/50, jacket L 260 mm
別名:
Synthware C244500, Soxhlet extraction condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS45/50
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C244500
ジャケット長
260 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)