Merck
SYNC195173C
Synthware chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
別名:
Synthware C195173C, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS35/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C195173C
内径 × L
13.4 mm × 305 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SYNC195173C-1EA4061832190709