Key Documents
SYNC151190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
別名:
Synthware C151190, glass West condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C151190
ジャケット長
190 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)