Key Documents
SYNA972440
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 24/40, side arm angle: 75 deg
別名:
Synthware A972440, glass distillation adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A972440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)