Key Documents
SYNA971922
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 19/22, side arm angle: 75 deg
別名:
Synthware A971922, adapter, distillation adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A971922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)