Merck
SYNA791419
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware A791419, glass bushing adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A791419
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)