Key Documents
SYNA621410
Synthware vacuum take-off adapter
joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware A621410, distillation adapter, vacuum take off adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
A621410
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)