Merck
SLW718342R
Pyrex® Pestle
glazed finish, L 110 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 718342R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
718342R
SciLabware
L
110 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)