Key Documents
SLW718234
Pyrex® Mortar
100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 718234
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
718234
SciLabware
H
60 mm
外径
80 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)