Merck
SLW5100-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
500 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 5100-500
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
joint neckWIDE-MOUTH
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
SciLabware 5100-500
H
174 mm
本体 外径
97 mm
キャパシティ
500 mL
500 mL
ネック内径
43 mm
ストッパーサイズ
43
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
その他情報
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)