物質
Pyrex flask
flat bottom
ジョイント
joint neckNARROW-NECK
無菌性
non-sterile
特徴
graduated
without cap
heavy duty
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
SciLabware 4980-10
H
50 mm
本体 外径
31 mm
キャパシティ
10 mL
10 mL
ネック内径
10 mm
ストッパーサイズ
10
フィッティング
narrow neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage
その他情報
Browse all Erlenmeyer flasks
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)