Merck
SLW4540/38P
Pyrex® Culture flasks closure
polypropylene, cap I.D. 38 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 4540/38P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene
メーカー/製品名
4540/38P
SciLabware
キャップ内径
38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)