Merck
SLW4526/32D
Pyrex® High temperature screwcap for Media-lab bottle
red, thread suits 32 mm
別名:
Pyrex, SciLabware 4526/32D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
PTFE liner
polyester cap
red
メーカー/製品名
4526/32D
SciLabware
フィッティング
thread suits 32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures or aggressive chemicals
  • Red thermoplastic polyester cap with natural coloured PTFE faced sealing disc
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
  • PTFE sealing disc resists chemical attack
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)