おすすめの製品
スレッドサイズ
13 mm
メーカー/製品名
4513/13M
SciLabware
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The in vitro cultivation of animal and plant cells in a nutrient medium is an essential part of today′s research in the field of microbiology. These cultivation approaches can take place at different scales - the vessels are selected accordingly. For test runs, rather small vessels such as culture tubes are used.
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes• PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc• Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles.
その他情報
Insert Only
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)