物質
PTFE key
ジョイント
joint 19/26
特徴
graduated
graduations 1 mL
メーカー/製品名
443333
SciLabware
キャパシティ
50 mL
50 mL
栓穴
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4800, Type 4
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
- Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
- Graduations in white enamel
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)