Key Documents
SLW443038N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
60 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 443038N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
glass stopper (hollow)
ジョイント
joint stopper14/23
メーカー/製品名
443038N
SciLabware
キャパシティ
60 mL
60 mL
栓穴
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
特徴および利点
• PTFE stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device• PTFE keys are fully interchangeable• Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease• Keys have a 1:10 taper to accurately fit the relevant glass stopcock barrel
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)