Merck
SLW3750/03
Pyrex® Filter funnel with sintered glass disc
30 mL, bowl I.D. 80 mm, porosity grade 3
別名:
Pyrex, SciLabware 3750/03
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
3750/03
SciLabware
ボウル 内径
80 mm
キャパシティ
30 mL
30 mL
ステム外径 × L
8 mm × 82 mm
ポアサイズ
grade 3 porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Sintered disc manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Available in a choice of porosities
For the filtration of solutions:
  • No requirement for filter paper
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)