Merck
Z219428
Hirsch 濾過漏斗
porosity 25-50 μm (C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Ace Glass 972703
ディスク直径
10 mm
ポアサイズ
25-50 μm porosity (C)
キャパシティ
7 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with all microscale flasks and vials with ST/NS: 14/10 joint. Plain stem funnel has a 10 mm diameter sintered disc with a capacity above disc of approximately 7 mL.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)