Key Documents
SLW3630/02
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 1
別名:
Pyrex, SciLabware 3630/02
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
3630/02
SciLabware
キャパシティ
50 mL
50 mL
ディスク直径
30 mm
ポアサイズ
grade 1 porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The 40mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)