Merck
Z740714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
包装
pkg of 1 ea
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)