Merck
SLW3620/04
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 2
別名:
Pyrex, SciLabware 3620/04
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
3620/04
SciLabware
キャパシティ
30 mL
30 mL
ディスク直径
30 mm
ポアサイズ
grade 2 porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)