Merck
SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
conical base
メーカー/製品名
3450/02MP
SciLabware
ネック内径
17 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
  • In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SLW3450/02MP-2EA4061832441337