Merck
SLW3295/02
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
10 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3295/02
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
特徴
graduations 0.02 mL
メーカー/製品名
3295/02
SciLabware
L
820 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)