Merck
SLW3212/08
Pyrex® Mixing cylinder, class A
50 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3212/08
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
polyethylene stopper
ジョイント
joint stopper19/26
特徴
graduations 1.0 mm
メーカー/製品名
3212/08
SciLabware
H
226 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies with ISO 4788
  • Printed with a batch code for a downloadable batch certificate
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Robust hexagonal glass foot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)