物質
Pyrex flask
ジョイント
joint ST/NS neck34/35
特徴
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SciLabware 3151/26
全体高
475 mm
キャパシティ
5000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A, Pyrex
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
- Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
- Conformity ′H′, certified
- Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
- Inscriptions in white enamel
- Polyethylene stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)