物質
borosilicate glass flask
ジョイント
joint ST/NS neck14/23
特徴
accuracy class A
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
3151/16WC
SciLabware
全体高
210 mm
キャパシティ
200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A, works certified
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
- Each flask engraved with individual serial number and supplied with certificate of calibration traceable to National standards
- Conformity ‘H′ certified
- Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
- White enamel inscriptions
- Polyethylene stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)