Merck
SLW3151/14
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 100 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 3151/14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex flask
ジョイント
joint ST/NS neck14/23
特徴
class A USP/ISO/DIN tolerances
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SciLabware 3151/14
全体高
170 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)